주요 문서
EP5825713001
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, Holds 384 well plates, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
Holds 384 well plates
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825713001 (EU)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with MTP/Flex bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)