주요 문서
EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820772000 (Global)
파라미터
20,913 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)