주요 문서
EP5820769009
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 cryotube, pack of 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
capacity 1 cryotube
포장
pack of 4
제조업체/상표
Eppendorf® 5820769009 (Global)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)