주요 문서
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820765003 (Global)
파라미터
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5820765003-1EA4061835079582