material
PTFE key
특징
graduations 0.10 mL
제조업체/상표
3295/14AS
SciLabware
길이
620 mm
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 385
- Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
- Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.