주요 문서
EP5820733004
Eppendorf® Adapter, for Eppendorf Conical Tubes with snap cap
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.01
포장
case of 6 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5820733004
튜브 용량
25 mL
호환성
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)