특징
capacity 1 x 15–18 mL tube
Holds 15 - 18 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5820720000 (Global)
파라미터
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
기술
centrifugation: suitable
직경
18 mm
호환성
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.