주요 문서
EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
flat bottom
특징
holds 2 x 50 mL conical tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5804785002 (Global)
파라미터
3,017 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
120 mm
직경
31 mm
호환성
for use with 250 mL round buckets
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804785002-2EA4061835079360