주요 문서
EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
제조업체/상표
Eppendorf® 5804709004
파라미터
5,000 max. RCF (4,500 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG