주요 문서
EP5702741000
Eppendorf® 20 Rubber Mats
for use with 5702 737.003, pack of 20 ea
동의어(들):
Rubber Mat for Eppendorf® A-4-38 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
Holds 7 mL tubes
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702741000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5702 737.003
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)