Key Documents
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495508007
파라미터
15,060 max. RCF (18,565 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG