주요 문서
EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5495505008
파라미터
15,060 max. RCF (21,300 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)