주요 문서
EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5490047001 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Concentrator Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)