주요 문서
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
동의어(들):
centrifuge rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.13
특징
to hold 12 x 15 ml
제조업체/상표
Benchmark Scientific C3303-1215
파라미터
4000 rpm speed
호환성
Sprint 6H Plus
일반 설명
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
애플리케이션
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)