특징
to hold 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5490030001 (EU)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Concentrator Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5490030001-1EA | 4022536220529 |