특징
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427752005
파라미터
13,200 max. RCF (19,090 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.