Key Documents
EP5427747001
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 12 × Eppendorf Tube® 5.0 mL, large rotor bore
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427747001 (Global)
파라미터
7,129 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
직경
17.5 mm
호환성
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG