material
acrylic
clear (disposal box)
특징
Pipette tips
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS234634
길이 × 너비 × 높이
154 mm × 171 mm × 206 mm
일반 설명
- The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
- The large, hinged lid allows easy disposal of contents
- Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
The Pipette Tip Disposal Box′s quick flip of port cover makes tip ejection easy. It is convenient for one-handed disposal of used pipette tips and eliminates any need to handle pipette tips used with hazardous. fluids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.