주요 문서
EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
포장
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427739009
파라미터
7,830 max. RCF (7,745 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5427739009-1EA4022536220291