주요 문서
EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 0.2 mL PCR tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5425715005
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)