주요 문서
EP5409712004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, with rotor lid, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5409712004 (Global)
파라미터
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5427R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)