주요 문서
EP5353040130
Eppendorf® Tube holder 1.5/2,0 mL
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NC.21
특징
Holds 24 x 1.5 or 2.0 mL micro test tubes
제조업체/상표
Eppendorf® 5353040130
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)