주요 문서
EP3880000305
Transfer Rack
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
특징
24 microtubes (0.5 mL)
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
ThermoMixer C annd ThermoStat C
제조업체/상표
Eppendorf® 3880000305 (Global)
파라미터
-96 °C temp. range (121 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Holds up to 24 microtubes (1.5 mL or 2.0 mL) for easy transfer of multiple vessels in parallel
  • Convenient transfer of up to 24 hot vessels without burning the fingers
  • Temperature range from -96 °C to 121 °C for broad flexibility
  • Limited to ThermoMixer C annd ThermoStat C
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)