주요 문서
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121517
NACRES:
NB.01
특징
for 8-channel pipette
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 3122612006
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)