주요 문서
EP022638033
Caps for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 250 mL rectangular buckets
동의어(들):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
특징
aerosol-tight
for 250 mL rectangular buckets
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022638033 (NA)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)