material
blue
colorless tip
polypropylene
무균
sterile
특징
endotoxin free
포장
pkg of 1000 ea (individually packed)
제조업체/상표
Eppendorf® 022492225
길이
71 mm
용적
50-1,000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
epT.I.P.S.® Singles, sterile, 50 – 1,000 µL, 71 mm, blue, colorless tips, 1,000 tips, individually packed
- For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by independent laboratory
- Lot-specific certificates available at www.eppendorf.com/certificates
특징 및 장점
- For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by independent laboratory
- Lot-specific certificates available at www.eppendorf.com/certificates
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.