주요 문서
Z640271
Eppendorf® epT.I.P.S. box
volume range 100-5000 μL
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
violet rack
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 24 (includes 1 reusable box)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030 073.169
Eppendorf® 022491385
길이
120 mm
최대 용적
5 mL
용적 범위
100-5000 μL
용적
100—5000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Autoclavable working box, optimized for multichannel pipettes, with removable lid and larger footprint to avoid tipping. Stackable. Supplied full of tips.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note