주요 문서
EP022231103
Eppendorf® Replacement Filter Disc for Pipet Helper Dispenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022231103
일반 설명
Membrane filter, for Eppendorf Pipet Helper®, 3 µm, not sterile, 10 pcs.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG