주요 문서
EP0030120973
Eppendorf® micropestles
pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030120973
일반 설명
  • Eppendorf® micropestles are accessories for sample handling.
  • They are used for resuspending pellets and comprise of two sides for optimal fit in 1.5 mL and 2.0 mL vessels.
  • Autoclavable (121 °C, 20 min).
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)