material
cap (snap cap)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
무균
sterile
특징
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
conical shaped bottom with hinged lid
포장
pack of 200 pieces (2 bags x 100 ea)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030119460
파라미터
25,000 × g
기술
PCR: suitable
용량
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf Tubes are the perfect option for working with medium-sized sample volumes!
- Maximum safety and stability for centrifugation up to 25,000 × g
- Conical bottoms
- Easier processing of samples up to 5.0 mL
- Higher yields in DNA isolation, prep of mastermixes and buffers, and safe cell and tissue lysis
- Transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents
- Hinged lid for minimized sample evaporation during storage and incubation in a wide range of temperatures from -86°C to 80°C
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.