주요 문서
EP0030089936
Eppendorf® Combitips advanced assortment pack
contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
동의어(들):
pipetting tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
특징
DNase free
포장
pack of 1 (1 x each size 25 / 50 mL)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030089936
관련 카테고리
일반 설명
Combitips advanced assortment pack, contains 1 Combitp ad- vanced of each size and one 25 mL and one 50 mL adapter
애플리케이션
LIQUID HANDLING
특징 및 장점
contains one Combitips® advanced sample of each size and Adapter advanced 25 and 50 mL
Eppendorf Quality
법적 정보
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)