Key Documents
EP0030073649
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
green (Tray)
무균
non-sterile
포장
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
제조업체/상표
Eppendorf® 0030073649
기술
PCR: suitable
길이
(103 mm)
최대 용적
1.25 mL
용적
(50-1250 μL)
색상
dark green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG