Key Documents
EHU129171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RNPS1, AC009065.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
형태
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
ACACAGCATCCAAACCAACAGCACTTCTGCAGCCGGGGCCCGGCTGGCAGAGGGGTGCTGCCTGCTGCCTGCAAATCCTGCCAGAGTCAAGGGTTTGCTTTCCTACTGGTCTTCCTTTGGCTAGAAAAGTGACAAAACTGAGCTGGGTGGGGTATAAGTTACAGGGGCGAGAGCTTCAGTGGCCTGTTTATCGGGAGGAGTTGG
Ensembl | 인체 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... RNPS1(10921)