특징
capacity 0.5 L
포장
pack of 1 ea
길이 × 너비
6 in. × 6 in.
피팅
on/off
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279129-1EA | 4061833299760 |