Key Documents
EHU050231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAM83B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
형태
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
ACTTGCAAGCATGGAGACCTCATCAATGCTTTCCTCATTGAATGATGAGTGTAAATCTGACAACTACATTGAGCCTCACTACAAGGAATGGTATCGAGTAGCCATTGATATTCTGATTGAACACGGGTTAGAAGCATACCAAGAATTTCTTGTCCAGGAACGAGTTTCAGACTTTCTTGCTGAGGAAGAAATTAATTATATTTTGAAAAATGTCCAGAAAGTTGCACAAAGCACAGCACATGGTACTGATGATTCCTGTGATGATACCTTATCTTCAGGGACCTACTGGCCTGTTGAGTCTGATGTGGAAGCTCCAAATCTTGACTTAGGCTGGCCATATGTGATGCCCGGACTCTTAGGGGGCACCCATATAGATCTCCTTTTTCATCCACCAAGAGCACA
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.