주요 문서
E8779
Sigma-Aldrich
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 20 tests
동의어(들):
Endotoxin Reagent, LAL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
양식
dry concentrate
Quality Level
사용
sufficient for 20 tests
검출 민감도 측정 범위
0.05-0.1 EU/mL
저장 온도
−20°C
애플리케이션
The endotoxins from Salmonella typhimurium isolated from human waste samples were detectable at a low concentration of 0.5 μg/ml using E-TOXATE reagent.
법적 정보
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Quantitative Detection of the Partially Purified Endotoxin Extracted from the Locally Isolated Salmonella typhimurium A3.
Al-Saffar, A.
Journal of Al-Nahrain University, 14, 152-159 (2011)