주요 문서
DUO82008
Sigma-Aldrich
Duolink Antibody Diluent (1X)
동의어(들):
Antibody diluent, Dilution buffer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
양식
liquid
Quality Level
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Duolink antibody Diluent for Duolink PLA assay
애플리케이션
Duolink Antibody Diluent (1X) has been used in situ proximity ligation assay (PLA).
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)