일반 설명
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
애플리케이션
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
특징 및 장점
- Purity of each dNTP: Minimum 99%
- Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
- Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
- Minimize risk of contamination in PCR
- UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.