주요 문서
D4130
Supelco
Barium diphenylamine-4-sulfonate
redox indicator
동의어(들):
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid barium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS Number:
Molecular Weight:
633.88
Beilstein:
3795146
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
제품명
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
기술
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
양이온 미량물
C: 44.3-46.6%
N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Titration Center to learn more.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)