주요 문서
D0306
Sigma-Aldrich
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
동의어(들):
3-(N,N-Bis[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H17NO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
243.28
Beilstein:
2105454
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
제품 라인
BioXtra
분석
≥98% (titration)
양식
powder
불순물
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
pH
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
유용한 pH 범위
7.0-8.2
pKa(25 °C)
7.6
mp
189-192 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Filip Duša et al.
Electrophoresis, 37(2), 363-371 (2015-10-16)
The use of bare fused silica capillary in CE can sometimes be inconvenient due to undesirable effects including adsorption of sample or instability of the EOF. This can often be avoided by coating the inner surface of the capillary. In