Key Documents
CLS766119
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 19
동의어(들):
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.43
material
glass
조인트
joint: stopper19
제조업체/상표
Corning 7661-19
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.