CLS7248
Corning® TC treated 1536 well microplates
black, with lid, sterile
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black
black bottom
polystyrene plate
square wells
black bottom
polystyrene plate
square wells
추천 제품
material
black
black bottom
polystyrene plate
square wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 7248
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
1-8 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Superior performance compared to other available commercial microplates: lower CV values, excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Optimized for automation with bar coding and standard readers
- Surface treated for optimal cell attachment
- Flat bottom wells with lid are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer® FlexDrop
- Sterile and certified nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.