CLS3832BC
Corning® 1536 well plate, with generic barcode
size 1536 wells, flat bottom clear polystyrene wells, CellBIND® surface, sterile, lid
동의어(들):
1536 multiwell plate, 1536 well barcode plate, 1536 well microplate, 1536 well microtiter plate, 1536 well plate, 1536 well plate with generic barcode
추천 제품
material
black plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 10
pkg of 10 ea
case of 50 ea
case of 50
제조업체/상표
Corning 3832BC
최대 용적
12.5 μL
크기
1536 wells
작업 용적
8 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bar Code Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
Technical Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
- Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
- Bar Code labeling specifications
- 2.75" x 0.25" label size
- Code 128
- Code 3 of 9
- 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
법적 정보
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.