주요 문서
CLS70372160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, narrow mouth, graduated
동의어(들):
Pyrex® glass bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
square bottle
특징
autoclavable
cap
soda lime glass
포장
pkg of 12 ea
case of 48 ea
제조업체/상표
Corning 70372-160
용량
160 mL
직경 × 높이
44 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)