주요 문서
CLS4418
Corning® 8-cap strips for 1.2 mL cluster tubes and cluster tube strips
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
동의어(들):
cap strips, tube caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
polyethylene
무균
sterile
특징
Plate feature: 8-cap strips
Plate format: 96 well cluster tube
포장
pack of 12
case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
제조업체/상표
Corning 4418
색상
clear
일반 설명
Polyethylene 8-cap strips designed to fit 1.2mL cluster tubes, such as CLS4401, and cluster tube strips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)