CLS4412
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
추천 제품
material
polypropylene
round bottom wells clear
무균
non-sterile
특징
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
포장
pack of 12
case of 120
제조업체/상표
Corning 4412
튜브 O.D.
0.340 in.
튜브 용량
1.2 mL
튜브 작업 용적
≤1mL
색상
clear plate
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Cluster tubes strips are composed of 8 x 1.2mL polypropylene tubes in strips arranged in a 96 well microplate rack with lid
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객