주요 문서
CLS431340
Corning® vented caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
70mm polypropylene cap, vented, for 3L Plastic Erlenmeyer Flask, sterile, 24/cs
동의어(들):
Corning Erlenmeyer flasks, plastic Erlenmeyer flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
orange polypropylene cap (threaded cap)
polypropylene
설명
for 3L erlenmeyer flasks
무균
sterile
특징
disposable
vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
포장
pack of 1
case of 24
제조업체/상표
Corning 431340
경부 직경
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)