주요 문서
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
동의어(들):
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
무균
sterile
특징
closure type Vented cap
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Corning 431682
용량
5 L
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)