material
screw top orange high-density polyethylene cap
무균
sterile
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 3732
직경
33 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- 33 mm polyethylene threaded cap
- Vented overcap has 0.2 μm PTFE membrane sealed into the peelable foil cover
- Sterilized by gamma irradiation
- Double bagged
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
법적 정보
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객