CLS356705
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear black wells
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear black wells
웰 크기:
384 wells
결합 유형:
Tissue Culture (TC)-treated surface
특징:
lid: no
추천 제품
material
flat bottom clear black wells
특징
lid: no
포장
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
제조업체/상표
Corning 356705
웰 크기
384 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.